251860
1-Iodononane
95%
Sinônimo(s):
Nonyl iodide
About This Item
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
pb
107-108 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCI
InChI
1S/C9H19I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
chave InChI
OGSJMFCWOUHXHN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Sch II, a cerebroside that induces fruiting body formation in the basidiomycete Schizophyllum commune
- 2,6-dimethyl-4-nonylpyridine
- 2-tridecanone
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter