249955
Tin(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Stannic chloride, Tin tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
concentração
1.0 M in methylene chloride
densidade
1.419 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter