249262
(−)-Corey lactone, 4-phenylbenzoate alcohol
99%
Sinônimo(s):
(3aα,4α,5β,6aα)-(−)-Hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl 1,1′-biphenyl-4-carboxylate, (3aR,4S,5R,6aS)-Hexahydro-4-hydroxymethyl-5-(4-phenylbenzoyloxy)cyclopenta[b]furan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −87°, c = 1 in chloroform
pf
131-132 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1
chave InChI
SZJVIFMPKWMGSX-AKHDSKFASA-N
Descrição geral
Aplicação
- A substrate in the synthesis of tricyclic cyclopent[b]benzofuran.
- A Key intermediate in the synthesis of prostaglandins.
- Building block for a potent and selective antiglaucoma agent analog of PGF2α
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3