239240
Cesium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Caesium
About This Item
pressão de vapor
1 mmHg ( 279 °C)
Ensaio
≥99.95% trace metals basis
forma
ingot
adequação da reação
reagent type: reductant
embalagem
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
resistividade
19 μΩ-cm, 0°C
pb
705 °C (lit.)
pf
28.5 °C (lit.)
densidade
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cs]
InChI
1S/Cs
chave InChI
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
- Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges