Documentos Principais
235237
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
Sinônimo(s):
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Fórmula linear:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
245.43
Beilstein:
911009
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
chave InChI
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A new approach to the synthesis of oligonucleotides and their phosphorothioate analogues in solution.
Reese CB and Song Q.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(21), 2787-2792 (1997)
Dealkylation of nucleoside arylmethyl 2-chlorophenyl phosphates: the 2, 4-dinitrobenzyl protecting group.
Christadoulou C and Reese CB.
Tetrahedron Letters, 24(9), 951-954 (1983)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2291-2291 (1993)