23000
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.78 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
797 °F
Lim. expl.
16 %
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
pb
129 °C (lit.)
pf
−89 °C (lit.)
densidade
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
chave InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup