19040
(±)-1,2,4-Butanetriol
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,4-Trihydroxybutane, 1,3,4-Butanetriol, 2-Deoxyerythritol, Butan-1,2,4-triol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
pb
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
1.184 g/mL at 20 °C
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
chave InChI
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
370.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
188 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter