Documentos Principais
161810
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline
technical grade, 95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14ClN
Número CAS:
Peso molecular:
207.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.594 (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H14ClN/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1H2,2-4H3
chave InChI
VDMXGJJMPKAYQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline undergoes regiospecific 1,3-dipolar cycloaddition reaction with arylnitriloxydes and N-phenylarylnitrilimines.
Aplicação
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline was used in the synthesis of 5′,6-dichloro-1′,3′,3′-trimethyl­spiro­[2H-1-benzopyran-2,2′-indoline].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nameer Alhashimy et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 8), o1430-o1431 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(19)H(17)Cl(2)NO, the indoline and benzopyran ring systems are approximately perpendicular to each other. The indoline ring is in an envelope conformation with the spiro C atom as the flap. The N atom
Naoual Laghrib et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o374-o374 (2009-01-01)
Two diastereoisomers of the title compound, C(25)H(26)N(2)O, have been prepared by cyclo-addition between 1,3,3-trimethyl-2-methyl-eneindoline and C-phenyl-N-phenyl-nitrone. The stereochemistry of the major diastereoisomer, viz. S,R/R,S, is confirmed by the X-ray analysis. The oxazole and the pyrole rings have envelope conformations. The