159387
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
2.44 psi ( 20 °C)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
pb
54 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(4-6)12-5-13/h1-4H
chave InChI
SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup