Documentos Principais
14736
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene
technical, ~90% (GC)
Sinônimo(s):
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H36P2
Número CAS:
Peso molecular:
362.47
Beilstein:
4814174
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
~90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.6
densidade
1.01 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)