Key Documents
113115
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1-tetralone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
2047383
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pb
160-162 °C/7 mmHg (lit.)
pf
87-91 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2C(=O)CCCc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-7-3-4-8-9(11)5-2-6-10(8)12/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
chave InChI
BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
5-Methoxy-1-tetralone is used in the preparation of hydroxy ketone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3