Accéder au contenu
Merck
vibrant-m

Insulin (Pork)

vibrant-m
Synonyme(s):
Insulin from porcine pancreas, Insulin from hog pancreas
Formule empirique (notation de Hill):
C256H381N65O76S6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
5777.54

Products

Catégorie de produit
Poids de la formule
Fabricant
Format
Application
Famille d'API
Type de matériau de référence