V900417
Adenosine
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
9-β-D-Ribofuranosyladenine, Adenine riboside, Adenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
98%
Pf
234-236 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clé InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable