V800420
Tetrahydrofurane
AR, contains 250 ppm BHT as stabilizer, 99.5%
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Contient
250 ppm BHT as stabilizer
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
Point d'ébullition
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C