V800125
Cobalt(II) chloride hexahydrate
LR, ≥98%
Synonyme(s) :
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
LR
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
solid
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable