1370713
USP
Loxapine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
loxapine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-7-6-13(19)12-17(14)23-16-5-3-2-4-15(16)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Clé InChI
IQCGOIPOXRVZHU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable