Principaux documents
SAAR2233500
Éthanol
rectified, 96%, uniLAB
Synonyme(s) :
Ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O
Poids moléculaire :
46.07
Code UNSPSC :
15101802
Essai:
96%
Gamme de produits
uniLAB
Essai
96%
Forme
liquid
Conditionnement
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233500LP)
Densité
0.81 g/mL
Format
neat
Application
For laboratory use only.
chemically pure
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup