51430-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express HILIC, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of × 3 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L3
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of × 3 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Superficie
120 m2/g
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
silica phase
Taille des particules
2 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
1-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase