WH0153769M1
Monoclonal Anti-SH3RF2 antibody produced in mouse
clone 4E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ23654, Anti-MGC90410, Anti-RNF158, Anti-SH3 domain containing ring finger 2
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SH3RF2(153769)
Immunogène
Sequence
VKTVRFQNYSPPPTKHYTSHPTSGKPEQPATLKASQPEAASLGPEMTVLFAHRSGCHSGQQTDLRRKSALAKATTLVSTASGTQTVFPSK
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable