WH0004670M3
Monoclonal Anti-HNRPM antibody produced in mouse
clone 3F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp547H118, Anti-HNRNPM, Anti-HNRNPM4, Anti-HNRPM4, Anti-HTGR1, Anti-NAGR1, Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein M
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPM(4670)
Description générale
Immunogène
Sequence
KMEEESGAPGVPSGNGAPGPKGEGERPAQNEKRKEKNIKRGGNRFEPYANPTKRYRAFITNIPFDVKWQSLKDLVKEKVGEVTYVELLMDAEGKSR
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable