WH0000689M1
Monoclonal Anti-BTF3 antibody produced in mouse
clone 3C4-2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BETANAC, Anti-BTF3a, Anti-BTF3b, Anti-NACB, Anti-basic transcription factor 3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C4-2E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BTF3(689)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MKETIMNQEKLAKLQAQVRIGGKGTARRKKKVVHRTATADDKKLQFSLKKLGVNNISGIEEVNMFTNQGTVIHFNNPKVQASLAANTFTITGHAETKQLTEMLPSILNQLGADSLTSLRRLAEALPKQSVDGKAPLATGEDDDDEVPDLVENFDEASKNEAN
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable