Key Documents
SML3310
Sigma-Aldrich
DN02
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-((3-Aminoazetidin-1-yl)methyl)-2,6-dimethoxyphenyl)-7-fluoro-2-methylisoquinolin-1(2H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24FN3O3
Poids moléculaire :
397.44
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
DN02 is a potent and selective BRD8 first bromodomain inhibitor (BRD8(1) IC50 = 48 nM, BRD4(1) & BRD9 IC50 ≥10 μM; Kd = 34 nM/BRD8(1), >1 μM/BRD8(2), CBP, p300) that serves as a useful chemical probe for the selective engagement of BRD8 and enrichment of native NuA4 complexes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3