Key Documents
SMB00539
Sigma-Aldrich
6′′,6′′-Dimethylpyrano[2′′,3′′:7,8]flavone
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
8,8-dimethyl-2-phenylpyrano[2,3-f]chromen-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C=CC2=C(C=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=CC3=O)O1
InChI
1S/C20H16O3/c1-20(2)11-10-15-17(23-20)9-8-14-16(21)12-18(22-19(14)15)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
RBKWJAHRWPDNPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable