Key Documents
SCP0099
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H39N6O10
Poids moléculaire :
655.68
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
product name
Caspase Substrate,
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥80%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C