SAB5702755
Anti-alpha 1 Spectrin Antibody, clone 1U5K4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
EL2, HPP, HS3, SPH3, SPTA
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
1U5K4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
280 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
1.05 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LRGLNYYLPMVEEDEHEPKFEKFLDAVDPGRKGYVSLEDYTAFLIDKESENIKSSDEIENAFQALAEGKSYITKEDMKQALTPEQVSFCATHMQQYMDPRG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPTA1(6708)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1