SAB4700962
Anti-Acr1 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
Hsp16.3, alpha-crystallin-related protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Mycobacterium tuberculosis
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NC_000962.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Mycobacterium tuberculosis ... hspX(887579)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable