Key Documents
MAK085
Sigma-Aldrich
Kit pour essai de peroxydation des lipides (MDA)
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Essai MDA, Essai TBARS, Essai de substances réactives à l’acide thiobarbiturique
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.84
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
La peroxydation des lipides est un type de dégradation qui survient en conséquence des dommages oxydatifs et constitue un marqueur utile du stress oxydatif. Les lipides polyinsaturés sont sensibles à une attaque oxydante, généralement par des dérivés réactifs de l′oxygène, qui entraîne une réaction en chaîne bien définie avec la production de produits finals tels que le malondialdéhyde (MDA). La peroxydation des lipides peut contribuer à la pathologie de nombreuses maladies, dont l′athérosclérose, le diabète et la maladie d′Alzheimer.
Application
Le kit pour essai de peroxydation des lipides (MDA) a été utilisé pour mesurer les niveaux de malondialdéhyde (MDA).
Adéquation
Utilisable pour la mesure du malondialdéhyde (MDA) dans divers échantillons, notamment de tissus, cellules et plasma.
Principe
Dans ce kit, la peroxydation des lipides est mesurée par la réaction de MDA avec l′acide thiobarbiturique (TBA) pour former un produit mesurable par colorimétrie (532 nm)/fluorimétrie (λex = 532 nm/λém = 553 nm), dont la quantité est proportionnelle à celle du MDA présent.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Yasemin Yuksel et al.
Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, 29(6), 389-398 (2016-05-05)
The purpose of this study was to evaluate the possible protective/therapeutic effects of aloe vera (AV) on ischemia-reperfusion injury (I/R) of spinal cord in rats. A total of 28 Wistar Albino rats were divided into four random groups of equal
Maria I Ayuso et al.
ACS chemical neuroscience, 8(10), 2202-2213 (2017-07-22)
There is a need to develop additional effective therapies for ischemic stroke. Nitrones, which were first developed as reactive oxygen species (ROS)-trapping compounds, have been proposed as neuroprotective agents for ischemic stroke, a ROS-related disorder. The previous reported ROS-trapping compound
Erdem Kamil Ozer et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 86, 583-589 (2016-12-27)
The cyclooxygenase (COX)-2 overexpression is associated with vascular injury and multiple organ failure in sepsis. However, constitutive COX-1 and basal COX-2 expressions have physiological effects. We aimed to investigate the effects of partial and selective COX-2 inhibition without affecting constitutive
Heon Woo Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 11595-11595 (2018-08-04)
To mitigate cyanobacterial blooms, the naphthoquinone derivative, NQ 2-0, which has selective algicidal activity against cyanobacteria, has been developed. However, due to a lack of information on its algicidal mechanisms, there are significant gaps in our understanding of how this
Erdem Kamil Ozer et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 91, 912-919 (2017-05-16)
Coenzyme Q10 (CoQ10) is a naturally occurring, lipid-soluble antioxidant and an essential electron carrier in the mitochondrial respiratory chain. In sepsis, CoQ10 deficiency induced by mitochondrial failure can lead to hypoxia, hypoperfusion, oxidative organ damage and finally death. We aimed