I9031
Monoclonal Anti-Intracellular Adhesion Molecule 3 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 186-2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ICAM-3
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
186-2G9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 120 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
direct immunofluorescence: 2 μg using 1 mg protein lysate
flow cytometry: 2 μg using 1 mg protein lysate
immunohistochemistry: 2-4 μg/mL using human tonsil tissue sections
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
western blot: 1-5 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ICAM3(3385)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable