Key Documents
EP5427738002
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 9-15 mL, bore size (large), pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Caractéristiques
holds 1 x 9-15 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427738002
Technique(s)
centrifugation: suitable
Taille de l'alésage
(large)
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG