LoVo Cell Line human
87060101, human colon (supraclavicular lymph node metastasis), Epithelial
Synonyme(s) :
LoVo Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
LoVo Cell Line human, 87060101, from human colon(supraclavicular lymph node metastasis)
Source biologique
human colon (supraclavicular lymph node metastasis)
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 49, (2n=46)
Morphologie
Epithelial
Produits
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 11,13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 9,12
D5S818: 11,13
D7S820: 10,11
THO1: 9.3
TPOX: 8,9
vWA: 17,18
Milieu de culture
Procédure de repiquage
Articles
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.