A7356
Anti-Atg16L antibody produced in rabbit
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-APG16L, Anti-ATG16 autophagy related 16-like 1 (S. cerevisiae), Anti-ATG16L1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~70 kDa (several isonform bands)
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000 using whole extracts of human A549 cells, rat PC12 cells, and HEK-293T cells expressing mouse Atg16l
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG16L1(55054)
mouse ... Atg16l1(77040)
rat ... Atg16l1(363278)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable