30423
3-(Dansylamino)phenylboronic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonylamino)benzeneboronic acid, 3-(Dansylamido)benzeneboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fluorescence
λex 337 nm; λem 490 nm (Protein adduct)
λex 337 nm; λem 528 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3cccc(c3)B(O)O
InChI
1S/C18H19BN2O4S/c1-21(2)17-10-4-9-16-15(17)8-5-11-18(16)26(24,25)20-14-7-3-6-13(12-14)19(22)23/h3-12,20,22-23H,1-2H3
Clé InChI
TYXMKSYBCDTGDU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable