Y0001703
Zanamivir impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1H-Pyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, 1-Amidinopyrazole hydrochloride, Praxadine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zanamivir
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
167-170 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].NC(=N)n1cccn1
InChI
1S/C4H6N4.ClH/c5-4(6)8-3-1-2-7-8;/h1-3H,(H3,5,6);1H
Clé InChI
RBZRMBCLZMEYEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable