63013
α2-Macroglobuline from human plasma
≥90% (GE)
Synonyme(s) :
α2-M
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GE)
Poids mol.
~720 kDa (four glycoprotein subunits)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless to faintly yellow
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... A2M(2)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable