21-1670
Acide nitrique
1 M
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 M
1 N
pH
<1.0
Point d'ébullition
120.5 °C (lit.)
Densité
1.4 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable