07-0050
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Decalin™
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
4.76 (vs air)
Pression de vapeur
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
482 °F
Limite d'explosivité
0.7-4.9 %, 100 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
189-191 °C (lit.)
Pf
−125 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter