NC0017
DEA/AcN Mix 20% DEA in AcN
Biosynthesis
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Aminolysis
Pertinence de la réaction
reagent type: Lewis base
Température de transition
flash point 2.2 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Assay (diethylamine): 19.5-20.5% (v/v)
Color (APHA): 10 max
Component: Diethylamine Purity: 98.0% min
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 150ppm max
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
36.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.2 °C - closed cup