MABD146
Anti-Lefty Antibody, clone 1G9.1
clone 1G9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein lefty-1, Protein lefty-B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G9.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LEFTY1(10637)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lefty in 10 µg of L6 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable