Principaux documents
LX0260
Supelco
Ligroine
Practical
Synonyme(s) :
Ligroin, Petroleum Ether, Petroleum Benzin, Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
232-453-7
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
Point d'ébullition
60-80 °C (lit.)
Température de transition
flash point -7 °C
Densité
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
0.67-0.69  g/mL at 25 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Application
Practical
Remarque sur l'analyse
Boiling range60-90°CColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.67-0.69g/mLFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup