Key Documents
EX0566
Supelco
Ethylene glycol
Synonyme(s) :
2-Ethanediol,1,2-ethanediol
About This Item
Pression de vapeur
0.053 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Impuretés
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.03% Water (H2O)
Résidus de calcination
≤0.005%
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
197.6 °C/1013 hPa
Pf
-14--10 °C
Température de transition
flash point 111 °C
Solubilité
1000 g/L
Température de stockage
room temp
Application
anhydrous, Reagent
Remarque sur l'analyse
Acidity (as acetic acid):0.005% max
Boiling range, begin:195°C min
Boiling range, end:198°C max
Chloride (Cl):0.0001% max
Residue on ignition:0.005% max
Solubility in water:Passes test
Specific Gravity at 20/20°C:1.114-1.117
Water (H2O):0.03% max
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - open cup