8.18556
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Cyclohexylethanol
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.9-6.3 % (v/v)
Pf
-20 °C
Température de transition
flash point 93 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup