400061
Anti-Glucose Transporter-2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Glut-2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Suzue, K., et al. 1989. Nucleic Acids Res. 17, 10099.
Thorens, B., et al. 1988. Cell55, 281.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable