Key Documents
1.06309
Supelco
di-Sodium tetraborate
anhydrous 99.99 Suprapur®
Synonyme(s) :
di-Sodium tetraborate, Borax
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
B4Na2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
215-540-4
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
7.3 hPa ( 1200 °C)
Pureté
99.99%
Puissance
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Pf
742 °C
Solubilité
25.6 g/L
Densité
2.37 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
Clé InChI
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (metallic): ≥ 99.99 %
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.100 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.10 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.05 ppm
Li (Lithium): ≤ 5.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.05 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.05 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.050 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)