Principaux documents
06-502
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-STAT2 (CT)
Upstate®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... STAT2(6773)
Spécificité
STAT2
Immunogène
Protéine de fusion avec GST contenant les acides aminés 671-806 de la protéine STAT2 humaine.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-STAT2 (CT) est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la protéine STAT2, aussi appelée transducteur du signal et activateur de la transcription 2, qui a été testé en EMSA, IP, WB et ICC.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Analyse par immunoblot : Une concentration de 0,5-2 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine STAT2 (113 kDa) dans des lysats de cellules Jurkat.
Description de la cible
113 kDa
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine A
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,07 M à pH 7,4, NaCl 0,105 M, 0,035 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Gang Ren et al.
Cell & bioscience, 5, 17-17 (2015-05-12)
Cellular antiviral activities are critically controlled by transcriptional activation of interferon-inducible genes, involving interferon regulatory factors (IRFs). Previous data suggested that IRF1 is an activator and IRF2 is a repressor, which functionally antagonize each other in transcriptional regulation. However, it
The nucleocytoplasmic rabies virus P protein counteracts interferon signaling by inhibiting both nuclear accumulation and DNA binding of STAT1.
Vidy, A; El Bougrini, J; Chelbi-Alix, MK; Blondel, D
Journal of virology null
A F Wilks et al.
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 16(5), 313-320 (1994-05-01)
Cytokine receptors fall into two basic classes: those with their own intrinsic protein tyrosine kinase (PTK) domain, and those lacking a PTK domain. Nonetheless, PTK activity plays a fundamental role in the signal transduction processes lying downstream of both classes
Specific inhibition of type I interferon signal transduction by respiratory syncytial virus.
Murali Ramaswamy, Lei Shi, Martha M Monick, Gary W Hunninghake, Dwight C Look
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology null
J N Ihle et al.
Trends in biochemical sciences, 19(5), 222-227 (1994-05-01)
A variety of cytokines, lymphokines and growth factors function by interacting with receptors that are members of the cytokine receptor superfamily. These receptors share extracellular motifs and have limited similarity in their cytoplasmic domains. Although lacking catalytic domains, this family