Principaux documents
W400408
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethanol
≥99%
Synonyme(s) :
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
CH3SCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.16
Numéro FEMA:
4004
Numéro Beilstein :
1731081
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.179
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4930 (lit.)
Point d'ébullition
169-171 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; sulfurous
Chaîne SMILES 
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Aaron B Cowley et al.
Biochemistry, 43(6), 1656-1666 (2004-02-11)
N-Acetylmicroperoxidase-8 (1) contains heme and residues 14-21 of horse mitochondrial cytochrome c (cyt c). The two thioether bonds linking protein to heme in cyt c are present in 1, and the native axial ligand His-18 remains coordinated to iron. As
Matthew C Mackenzie et al.
Biomacromolecules, 16(1), 236-245 (2014-12-18)
The field of RNA interference depends on the development of safe and efficient carriers for short interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery. Conventional cationic monomers for siRNA delivery have utilized the nitrogen heteroatom to produce cationic charges. Here, we polymerized cationic