W265799
Mandarin oil
colorless, natural, product of Simone Gatto
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Citrus reticulata Blanco (Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil )
Niveau de qualité
Qualité
Kosher
natural
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Couleur
colorless
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Propriétés organoleptiques
orange; floral; citrus
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
133.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56.11 °C - closed cup