Key Documents
T164003
3-PHENYL-1-PROPENE-2-SULFONIC ACID, P-TOLUIDINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.399
Numéro MDL:
Autres remarques