Key Documents
S642290
3-(METHACRYLAMIDO)-1-(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)-2-PYRAZOLIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10F3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.194
Numéro MDL:
Autres remarques