Key Documents
S108472
2-AMINO-5-METHOXY-PYRIMIDIN-4-OL, COMPOUND WITH SULFURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C5H9N3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.208
Numéro MDL:
Autres remarques