Key Documents
R514187
1-(3-BROMO-2-HYDROXY-PHENYL)-3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12BrClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.64
Numéro MDL:
Autres remarques